SAB4700735
Monoclonal Anti-CD205 antibody produced in mouse
clone HD30, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-DEC-205
크기 선택
₩442,337
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
크기 선택
About This Item
₩442,337
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
HD30, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
농도
1 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
human ... LY75(4065)
일반 설명
면역원
특징 및 장점
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.