주요 문서
SAB4700709
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD16-FITC antibody produced in mouse
clone 3G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-FcgammaRIII
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 TEST
₩424,981
₩424,981
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 TEST
₩424,981
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.44
₩424,981
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
FITC conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3G8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
nonhuman primates, human
기술
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FCGR3A(2214)
관련 카테고리
일반 설명
The mouse monoclonal antibody 3G8 recognizes CD16, a low affinity receptor for aggregated IgG (FcgammaRIII antigen). CD16 exists in two different isoforms: CD16a (FcgammaRIIIA; 50-65 kDa; expressed on NK-cells, monocytes and macrophages) and CD16b (FcgammaRIIIB; 48 kDa; mainly expressed on neutrophils).
HLDA V; WS Code NK80.
면역원
Human neutrophils
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)