주요 문서
SAB4700609
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRAT1-PE antibody produced in mouse
clone TRIM-04, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-T cell receptor-interacting molecule, Anti-TRIM
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩527,800
₩527,800
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩527,800
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩527,800
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
phycoerythrin (R-PE) conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
TRIM-04, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
농도
0.1 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
동형
IgG2a
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TRAT1(50852)
일반 설명
The antibody TRIM-04 reacts with T cell receptor-interacting molecule (TRIM), a 30 kDa adaptor protein expressed by T cells.
면역원
Recombinant intracellular domain (aa 29-186) of human TRIM
애플리케이션
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1:50. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)