주요 문서
SAB4700413
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KRT18-FITC antibody produced in mouse
clone C-04, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Cytokeratin 18
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩424,981
₩424,981
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩424,981
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩424,981
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
FITC conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
C-04, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mammals
농도
0.1 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KRT18(3875)
일반 설명
The antibody C-04 reacts with Cytokeratin 18 (45 kDa), a member of intermediate filaments subfamily represented in epithelial tissues.
면역원
Cytoskeleton preparation of epidermal carcinoma cell line A431
애플리케이션
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. It is recommended to use 10 μL of reagent / 1e6 cells in suspension. Since applications vary, the reagent should be titrated for each particular testing system.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)