SAB2102229
Anti-SLCO3A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-FLJ40478, Anti-OATP-D, Anti-OATP3A1, Anti-SLC21A11, Anti-Solute carrier organic anion transporter family, member 3A1
크기 선택
₩863,867
예상 입고일2025년 8월 20일세부사항
크기 선택
About This Item
₩863,867
예상 입고일2025년 8월 20일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
76 kDa
종 반응성
rabbit, mouse, dog, human, bovine, rat, horse, guinea pig
농도
0.5 mg - 1 mg/mL
기술
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SLCO3A1(28232)
면역원
생화학적/생리학적 작용
서열
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.