주요 문서
SAB4700190
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD47 antibody produced in mouse
clone MEM-122, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Integrin Associated Protein
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩331,804
₩331,804
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩331,804
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩331,804
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
MEM-122, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
nonhuman primates, pig, human
농도
1 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
동형
IgM
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CD47(961)
일반 설명
The antibody MEM-122 reacts with CD47 (Integrin Associated Protein), a 50-55 kDa membrane adhesion molecule (thrombospondin receptor; immunoglobulin supergene family) expressed on leukocytes, platelets and erythrocytes. It is also expressed on epithelial cells, endothelial cells, fibroblasts and many tumor cell lines.
면역원
COS-7 African green monkey kidney cells
애플리케이션
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 2 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)