SAB4600128
Anti-Goat IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 633 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
크기 선택
₩163,720
크기 선택
About This Item
₩163,720
추천 제품
생물학적 소스
donkey
결합
CF™ 633 conjugate
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
goat
농도
~2 mg/mL
기술
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
형광
λex 630 nm; λem 650 nm
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
특이성
면역원
특징 및 장점
물리적 형태
제조 메모
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터