Yes, this antibody targets ARRDC1 in human, mouse, and rat. The ARRD1 and ARRDC1 are synonyms. Please see the link below to review the UniProt profile:
https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8N5I2/entry
SAB4503605
Anti-ARRD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
ARRDC1, Arrestin domain-containing protein 1
크기 선택
₩597,429
크기 선택
About This Item
₩597,429
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 45 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
농도
~1 mg/mL
기술
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ARRDC1(92714)
일반 설명
면역원
Immunogen Range: 167-216
특징 및 장점
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
-
Bonjour, Est-ce que cet anticorps cible bien l'ARRDC1 svp ? C'est indiqué "Synonyme(s) : ARRDC1, Arrestin domain-containing protein 1" mais je voudrais m'assurer auprès de vous que c'est bien le bon anticorps.
1 답변-
도움이 되었습니까?
-