주요 문서
SAB4502887
Sigma-Aldrich
Anti-AURA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
AIK, ARK1, Aurora-A, Aurora-family kinase 1, Aurora-related kinase 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩677,107
₩677,107
예상 입고일2025년 6월 30일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩677,107
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩677,107
예상 입고일2025년 6월 30일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 45 kDa
종 반응성
mouse, rat, human
농도
~1 mg/mL
기술
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... AURKA(6790)
일반 설명
AURA/AURKA (aurora kinase A) is mapped on to human chromosome 20q13.2. It is also termed as STK15 (serine/threonine kinase 15). This gene codes for a protein of 403 amino acids with regulatory and catalytic domains.
면역원
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human AurA.
Immunogen Range: 311-360
생화학적/생리학적 작용
AURA/AURKA (aurora kinase A) modulates cell cycle checkpoints and plays important roles in centrosome division, cytoskeleton and cytokinesis. It sustains the integrity of chromosome after DNA damage. The catalytic domain of AURKA possesses a serine/threonine kinase activity role. It is overexpressed in several malignancies like invasive carcinomas of ovary, head, neck and breast.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A single nucleotide polymorphism in codon F31I and V57I of the AURKA gene in invasive ductal breast carcinoma in Middle East
Golmohammadi R, et al.
Medicine (2017)