주요 문서
SAB4502155
Sigma-Aldrich
Anti-PDK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Pyruvate dehydrogenase [lipoamide]] kinase isozyme 2, Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩796,572
₩796,572
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩796,572
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩796,572
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 46 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
농도
~1 mg/mL
기술
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PDK2(5164)
일반 설명
Anti-PDK2 Antibody detects endogenous levels of total PDK2 protein.
면역원
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PDK2.
Immunogen Range: 260-309
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Zhen Cai et al.
Molecular cell, 80(2), 263-278 (2020-10-07)
Cancer metastasis accounts for the major cause of cancer-related deaths. How disseminated cancer cells cope with hostile microenvironments in secondary site for full-blown metastasis is largely unknown. Here, we show that AMPK (AMP-activated protein kinase), activated in mouse metastasis models