주요 문서
SAB4301759
Sigma-Aldrich
Anti-PRDX4
affinity isolated antibody
동의어(들):
AOE37-2, AOE372, HEL-S-97n, PRX-4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩489,636
₩489,636
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩489,636
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩489,636
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
mouse, human, rat
기술
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
수납 번호(accession number)
NP_006397
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PRDX4(10549)
면역원
Synthetic peptide of human PRDX4
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Blendi Ura et al.
International journal of molecular medicine, 44(6), 2329-2335 (2019-10-23)
Uterine leiomyomas are benign smooth muscle cell tumors originating from the myometrium. The present study focused on leiomyoma and myometrium phosphoproteome enrichment by using immobilized metal affinity chromatography (IMAC). The phosphoproteome was analyzed by two‑dimensional gel electrophoresis coupled with mass
Nicole M Sayles et al.
Cell reports, 38(10), 110475-110475 (2022-03-10)
Mitochondrial cardiomyopathies are fatal diseases, with no effective treatment. Alterations of heart mitochondrial function activate the mitochondrial integrated stress response (ISRmt), a transcriptional program affecting cell metabolism, mitochondrial biogenesis, and proteostasis. In humans, mutations in CHCHD10, a mitochondrial protein with