SAB4300033
Anti-phospho-STAT3 (pTyr705) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-APRF antibody produced in rabbit, Anti-FLJ20882 antibody produced in rabbit, Anti-HIES antibody produced in rabbit, Anti-MGC16063 antibody produced in rabbit, Anti-signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase response factor) antibody produced in rabbit
크기 선택
₩808,042
크기 선택
About This Item
₩808,042
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~88 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(A-P-YP-L-K)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr705)
유전자 정보
human ... STAT3(6774)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
표적 설명
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객