항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen 92 kDa
종 반응성
human, rat, mouse
기술
immunocytochemistry: 10 μg/mL using A431 cells
immunoprecipitation (IP): 4 μg using STAT3 from 0.5–1 mg of an EGF stimulated human A431 cell lysate
western blot (chemiluminescent): 0.5-2 μg/mL using lysates from EGF stimulated human A431, mouse WEHI and rat L6 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... STAT3(6774)
mouse ... Stat3(20848)
rat ... Stat3(25125)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.