When selecting a secondary antibody to react with the primary mouse antibody, one may want to choose an anti-mouse IgG antibody compatible with the desired experimental applications, e.g., Western blot (WB), immunohistochemistry (IHC), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), or immunofluorescence (IF). The following representative products may be of consideration.
SAB3701171 Anti-Mouse IgG1 (γ-chain specific)-Peroxidase antibody produced in rabbit
F0257 Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat affinity isolated antibody
추천 제품
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CTxB-24, monoclonal
설명
Research area: Microbiome
종 반응성
Vibrio cholerae
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1 mg/mL
기술
immunoblotting: 1-2 μg/mL using His-tagged recombinant Cholera Toxin B subunit
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
관련 카테고리
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
-
May I know the fairly secondary antibody for the CtxB primary antibody?
1 답변-
도움이 되었습니까?
-