SAB4200767
Anti-Cathepsin D antibody, Mouse monoclonal
clone CTD-19, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti-CTSD, cleaved into the following 2 chains: Cathepsin D light chain and Cathepsin D heavy chain
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CTD-19, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, rabbit
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human breast cancer MCF7 cell line
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human liver sections
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CTSD(1509)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)