제품명
Anti-Dystrophin antibody, Mouse monoclonal, clone MANDRA1, purified from hybridoma cell culture
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
MANDRA1, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~427 kDa
종 반응성
zebrafish, rat, mouse, human
향상된 검증
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using acetone fixed rat tongue frozen sections
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DMD(1756)
일반 설명
특이성
애플리케이션
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)