SAB4200730
Anti-Connexin 43 Antibody
mouse monoclonal, CXN-6
동의어(들):
Anti-AVSD3, Anti-CMDR, Anti-CX43, Anti-EKVP, Anti-EKVP3, Anti-GJAL, Anti-HLHS1, Anti-HSS, Anti-ODDD, Anti-PPKCA
크기 선택
₩261,464
예상 입고일2025년 8월 05일세부사항
크기 선택
About This Item
₩261,464
예상 입고일2025년 8월 05일세부사항
추천 제품
제품명
Anti-Connexin 43 antibody, Mouse monoclonal, clone CXN-6, hybridoma cell culture supernatant
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CXN-6, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
chicken, rat, feline, bovine, human, porcine, mouse
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoblotting: 1:5,000-1:7,500 using mouse myoblast C2C12 cell line extract
immunofluorescence: 1:500-1:1,000 using mouse myoblast C2C12 cell line
immunohistochemistry: 1:200-1:500 using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded mouse heart sections
동형
IgM
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
bovine ... Gja1(281193)
cat ... Gja1(101100211)
chicken ... Gja1(395278)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rat ... Gja1(24392)
일반 설명
면역원
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)