제품명
Anti-Neurofilament 200 (Phos and Non-Phos) antibody, Mouse monoclonal, clone N52, purified from hybridoma cell culture
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
N52, monoclonal
분자량
~200 kDa
종 반응성
mouse, pig, feline, rat, monkey, bovine, human
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using human neuroblastoma SH-SY5Y cell line fresh lysate
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human Cerebellum sections
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
pig ... NEFH(100156492)
일반 설명
특이성
애플리케이션
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터