₩847,424
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
H6.10, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~14 kDa
종 반응성
chicken, human, monkey, hamster, canine
농도
~1 mg/mL
기술
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using using histones isolated from human HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using using HeLa cells.
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HIST1H3A(8350)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunofluorescence
- western blotting
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터