SAB4200641
Monoclonal Anti-Brg1 antibody produced in rat
clone 3G4, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti-ATP-dependent helicase SMARCA4, Anti-BAF190, Anti-BAF190A, Anti-BRG1, Anti-BRG1-associated factor 190A, Anti-BRM/SWI2-related gene 1, Anti-MRD16, Anti-RTPS2, Anti-SMARCA4, Anti-SNF2, Anti-SNF2-beta, Anti-SNF2-like 4, Anti-SNF2L4, Anti-SNF2LB, Anti-SWI/SNF related, Anti-SWI2, Anti-actin dependent regulator of chromatin, Anti-brahma protein-like 1, Anti-global transcription activator homologous sequence, Anti-hSNF2b, Anti-homeotic gene regulator, Anti-matrix associated, Anti-member 4, Anti-mitotic growth and transcription activator, Anti-nuclear protein GRB1, Anti-protein BRG-1, Anti-protein brahma homolog 1, Anti-subfamily a, Anti-sucrose nonfermenting-like 4, Anti-transcription activator BRG1
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3G4, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~185 kDa
종 반응성
mouse, human
농도
~1 mg/mL
기술
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using HeLa cells
immunoblotting: 0.1-0.2.0 μg/mL using HeLa nuclear extract
immunofluorescence: 10 μg/mL using HeLa cells
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... BRG1(6597)
mouse ... Brg1(20586)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunoblotting (~185 kDa)
- flow cytometry
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터