SAB4200485
Anti-acetyl-Histone H3 (Ac-Lys27) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-H3.4, Anti-H3/g, Anti-H3FT, Anti-H3K27ac, Anti-H3t, Anti-HIST3H3, Anti-Hist1h2ai, Anti-Hist1h2ail, Anti-Hist1h3a, Anti-Hist1h3g, Anti-Hist1h3h, Anti-Hist1h3i
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~15 kDa
종 반응성
human, rat, mouse
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of NIH3T3 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
acetylation (Lys27)
유전자 정보
human ... HIST3H3(8290)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터