SAB4200366
Anti-IKZF1/IKAROS antibody, Mouse monoclonal
clone E1.14, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti-Hs.54452, Anti-IK1, Anti-IKAROS family zinc finger 1, Anti-LYF1, Anti-PRO0758, Anti-ZNFN1A1, Anti-hIk-1
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
E1.14, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~55 kDa
종 반응성
rat, monkey, human, mouse
농도
~1.0 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 0.25-0.5 μg/mL using Jurkat cells
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using Ramos cells
동형
IgG2b
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... IKZF1(10320)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- flow cytometry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터