SAB4200321
Anti-PTPRF (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
동의어(들):
Anti-LAR, Anti-Leukocyte antigen-related tyrosine phosphatase, Anti-Leukocyte common antigen-related tyrosine phosphatase, Anti-Tyrosine protein phosphatase receptor type F
크기 선택
₩815,451
크기 선택
About This Item
₩815,451
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~150 kDa
antigen ~210 kDa
antigen ~85 kDa
종 반응성
human
기술
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using lysates of HEK-293T cells over-expressing human PTPRF.
western blot: 1:500-1:1000 using lysates of HEK-293T cells over-expressing human PTPRF.
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PTPRF(5792)
mouse ... Ptprf(19268)
rat ... Ptprf(360406)
일반 설명
특이성
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터