SAB4200255
Anti-PP2A subunit B isoform B56-δ antibody, Mouse monoclonal
clone H5D12, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti-PP2A B subunit isoform PR61-δ, Anti-PP2A B subunit isoform R5-δ, Anti-PPP2R5D, Anti-Protein phosphatase 2, regulatory subunit B′,δ, Anti-Serine/threonine protein phosphatase 2A, 56 kDa regulatory subunit, δ isoform
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
H5D12, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~72 kDa
종 반응성
human, rat
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human U-2-OS or rat Rat2 cells.
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PPP2R5D(5528)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable