SAB4200130
Anti-Phospholipase A2 (iPLA2) (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-CaI-PLA2, Anti-INAD1, Anti-IPLA2-VIA, Anti-PARK14, Anti-PLA2, Anti-PLA2G6, Anti-PNPLA9, Anti-Phospholipase A2, group VI (cytosolic, calcium-independent), GVI
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~85 kDa
antigen ~95 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
포장
antibody small pack of 25 μL
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1.5 mg/mL
기술
western blot: 1-2 μg/mL using extract of HEK-293T cells overexpressing human iPLA2, and 1-2 mg/mL using rat kidney extract (S1 fraction).
western blot: 1-2 μg/mL using rat kidney extract (S1 fraction)
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PLA2G6(8398)
일반 설명
특이성
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터