생물학적 소스
rat
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~270 kDa
종 반응성
rat, human
포장
antibody small pack of 25 μL
기술
western blot: 2-4 μg/mL using using Jurkat cell extracts
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NOTCH3(4854)
rat ... Notch3(56761)
일반 설명
Members of the Notch gene family encode transmembrane receptors. Mammals have four Notch receptors, Notch1 through Notch4. Notch1 and Notch2 have the highest homology with each other, whereas Notch3 and Notch4 are structurally divergent, lacking the transactivation domain that is found in Notch1 and Notch2. The Notch3 receptor possesses 34 extracellular epidermal growth factor (EGF)-like repeats and three cysteine-rich Notch/LIN12 repeats (LIN). It also contains two protein-protein interaction domains, the RAM domain (R), two nuclear localization signals (NLS), six ankyrin (ANK) repeats and a PEST sequence (P) at its cytoplasmic portion. The NOTCH3 gene is mapped to human chromosome 19p13.12.
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터