SAB4200095
Anti-PKM2 (isoform M2) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-CTHBP, Anti-OIP3(OPA-interacting protein 3), Anti-PK3, Anti-PKM, Anti-Pyruvate Kinase, MUSCLE (isoform M1), Anti-TCB, Anti-THBP1 (thyroid hormone-binding protein, cytosolic)
크기 선택
₩729,278
크기 선택
About This Item
₩729,278
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~60 kDa
종 반응성
human
농도
~1.5 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human colon carcinoma
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using HT29 cell lysates
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PKM2(5315)
일반 설명
특이성
애플리케이션
- chromatin immunoprecipitation (chip) assay
- western blotting[1]
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.