SAB4200084
Monoclonal Anti-AGO1 antibody produced in rat
~1 mg/mL, clone 4B8, purified immunoglobulin
동의어(들):
Anti-Argonaute-1, Anti-Eukaryotic Translation Initiation Factor 2c, subunit 1, Anti-GERP95, Anti-Golgi Endoplasmic Reticulum protein 95 kDa
크기 선택
₩990,843
크기 선택
About This Item
₩990,843
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4B8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~95 kDa
종 반응성
human, canine, mouse, monkey, bovine
농도
~1 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell extracts
동형
IgG2a
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EIF2C1(26523)
mouse ... Eif2c1(236511)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- Monoclonal Anti-AGO1 antibody produced in rat has been used in:
- western blotting
- immunoprecipitation
- chromatin immunoprecipitation(CHIP) assay
- RNA immunoprecipitation
- RNA-nChIP experiments
Immunoprecipitation (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)