SAB3701102
Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross adsorbed antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
크기 선택
₩434,420
크기 선택
About This Item
₩434,420
추천 제품
생물학적 소스
donkey
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse
농도
1.0 mg/mL
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
특이성
면역원
물리적 특성
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터