주요 문서
SAB3700397
Sigma-Aldrich
Anti-Guinea Pig IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Rhodamine antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
동의어(들):
TRITC
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 μL
₩434,420
₩434,420
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
500 μL
₩434,420
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
₩434,420
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
생물학적 소스
rabbit
결합
rhodamine conjugate
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
양식
lyophilized powder
종 반응성
guinea pig
기술
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
관련 카테고리
특이성
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Guinea Pig IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities, pepsin digestion and chromatographic separation. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Rabbit Serum, Guinea Pig IgG and Guinea Pig Serum. No reaction was observed against Anti-Pepsin or Anti-Rabbit IgG F(c).
면역원
Guinea Pig IgG whole molecule
물리적 특성
Antibody format: IgG F(ab′)2
물리적 형태
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
재구성
Reconstitute with 500 μ;L deionized water (or equivalent).
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)