주요 문서
SAB3700396
Sigma-Aldrich
Anti-Guinea Pig IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Texas Red® antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩327,033
₩327,033
예상 입고일2025년 7월 10일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩327,033
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
₩327,033
예상 입고일2025년 7월 10일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
Texas Red® conjugate
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
양식
lyophilized powder
종 반응성
guinea pig
기술
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
관련 카테고리
특이성
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Guinea Pig IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities, pepsin digestion and chromatographic separation. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Goat Serum, Guinea Pig IgG and Guinea Pig Serum. No reaction was observed against Anti-Pepsin or Anti-Goat IgG F(c).
면역원
Guinea Pig IgG whole molecule
물리적 특성
Antibody format: IgG F(ab′)2
물리적 형태
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
재구성
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
법적 정보
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)