주요 문서
SAB3501127
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩601,489
₩601,489
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩601,489
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩601,489
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
liquid
종 반응성
SARS coronavirus
농도
1 mg/mL
기술
ELISA: suitable
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), formerly known as 2019-nCoV acute respiratory disease, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2, a virus closely related to the SARS virus. The disease is the cause of the 2019–20 coronavirus outbreak. The structure of 2019-nCoV consists of the following: a spike protein (S), hemagglutinin-esterease dimer (HE), a membrane glycoprotein (M), an envelope protein (E) a nucleoclapid protein (N) and RNA. 3C- like proteinase (NSP5) cleaves the C-terminus of replicase polyprotein at 11 sites (3,4,5). It recognizes substrates containing the core sequence [ILMVF]-Q-|-[SGACN]. It also able to bind an ADP-ribose-1′′-phosphate (ADRP).
면역원
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) antibody was raised against a peptide corresponding to 15 amino acids in the center of SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) protein. The immunogen is located within 80-130 amino acids of the SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) protein.
애플리케이션
Antibody validated: SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) antibody can detect 2 ng of free peptide at 1 μg/mL in ELISA.
물리적 형태
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)