주요 문서
SAB3500487
Sigma-Aldrich
Anti-SAE2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-ARX, Anti-SUMO1 activating enzyme subunit 2, Anti-UBA2, Anti-ubiquitin-like modifier activating enzyme 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩823,267
₩823,267
예상 입고일2025년 6월 25일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩823,267
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩823,267
예상 입고일2025년 6월 25일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... UBA2(10054)
면역원
SAE2 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SAE2.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500487.
물리적 형태
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gretchen L Bentz et al.
PloS one, 14(5), e0217578-e0217578 (2019-05-28)
Cellular sumoylation processes are proposed targets for anti-viral and anti-cancer therapies. We reported that Epstein-Barr virus (EBV) latent membrane protein 1 (LMP1) dysregulates cellular sumoylation processes, contributing to its oncogenic potential in EBV-associated malignancies. Ginkgolic acid and anacardic acid, known