주요 문서
SAB2702279
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Influenza B Virus NP antibody produced in mouse
clone GT371, affinity isolated antibody
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩650,920
₩650,920
예상 입고일2025년 7월 10일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩650,920
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩650,920
예상 입고일2025년 7월 10일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
GT371, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
Influenza B virus
농도
1mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
동형
IgG2a
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
면역원
Recombinant fragment corresponding to N-terminal of Influenza B virus NP (B/Taiwan/753/2005)
애플리케이션
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:2000, WB: 1:1000-1:10000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
기타 정보
Purification: Affinity purified by Protein G
물리적 형태
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)