주요 문서
SAB2107196
Sigma-Aldrich
Anti-SEMA3F antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩775,968
₩775,968
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩775,968
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩775,968
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
83 kDa
종 반응성
human, bovine, rabbit, mouse, dog, rat, guinea pig
농도
0.5 mg - 1 mg/mL
기술
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SEMA3F(6405)
mouse ... Sema3f(20350)
면역원
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human SEMA3F
서열
Synthetic peptide located within the following region: FIHAELIPDSAERNDDKLYFFFRERSAEAPQNPAVYARIGRICLNDDGGH
물리적 형태
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yufan Ying et al.
Molecular cancer, 23(1), 79-79 (2024-04-25)
R-loops are prevalent three-stranded nucleic acid structures, comprising a DNA-RNA hybrid and a displaced single-stranded DNA, that frequently form during transcription and may be attributed to genomic stability and gene expression regulation. It was recently discovered that RNA modification contributes