SAB1412786
Anti-N4BP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin
동의어(들):
Anti-FLJ31821, Anti-KIAA0615, Anti-MGC176730
크기 선택
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
크기 선택
About This Item
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 98.56 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... N4BP1(9683)
면역원
Sequence
MAARAVLDEFTAPAEKAELLEQSRGRIEGLFGVSLAVLGALGAEEPLPARIWLQLCGAQEAVHSAKEYIKGICEPELEERECYPKDMHCIFVGAESLFLKSLIQDTCADLCILDIGLLGIRGSAEAVVMARSHIQQFVKLFENKENLPSSQKESEVKREFKQFVEAHADNYTMDLLILPTSLKKELLTLTQGEENLFETGDDEVIEMRDSQQTEFTQNAATGLNISRDETVLQEEARNKAGTPVSELTKQMDTVLSSSPDVLFDPINGLTPDEEALSNERICQKRRFSDSEERHTKKQFSLENVQEGEILHDAKTLAGNVIADLSDSSADSENLSPDIKETTEEMEYNILVNFFKTMGYSQEIVEKVIKVYGPSTEPLLLLEEIEKENKRFQEDREFSAGTVYPETNKTKNKGVYSSTNELTTDSTPKKTQAHTQQNMVEKFSQLPFKVEAKPCTSNCRINTFRTVPIEQKHEVWGSNQNYICNTDPETDGLSPSVASPSPKEVNFVSRGASSHQPRVPLFPENGLHQQPEPLLPNNMKSACEKRLGCCSSPHSKPNCSTLSPPMPLPQLLPSVTDARSAGPSDHIDSSVTGVQRFRDTLKIPYKLELKNEPGRTDLKHIVIDGSNVAITHGLKKFFSCRGIAIAVEYFWKLGNRNITVFVPQWRTRRDPNVTEQHFLTQLQELGILSLTPARMVFGERIASHDDRFLLHLADKTGGIIVTNDNFREFVNESVSWREIITKRLLQYTFVGDIFMVPDDPLGRSGPRLEEFLQKEVCLRDMQPLLSALPNVGMFDPSFRVPGTQAASTSHQPPTRIQGAPSSHWLPQQPHFPLLPALPSLQQNLPMPAQRSSAETNELREALLKIFPDSEQRLKIDQILVAHPYMKDLNALSAMVLD
특징 및 장점
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.