SAB1410432
동의어(들):
AP-1, DKFZp686C0818, G0S3, GOS3, GOSB, MGC42291
SAB1410432-100UG
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
1 of 10
Sigma-Aldrich
X100
Triton™ X-100
T8787
AV32519
Anti-FOSB antibody produced in rabbit
93443
Triton™ X-100 solution
Millipore
1.08603
648463
Triton™ X-100, PROTEIN GRADE® Detergent, 10% Solution, Sterile-Filtered
I8896
IGEPAL® CA-630
P1379
TWEEN® 20
436143
Sodium dodecyl sulfate
07-689
Anti-EZH2 Antibody
rabbit
unconjugated
purified immunoglobulin
primary antibodies
polyclonal
buffered aqueous solution
antigen 31 kDa
human
western blot: 1 μg/mL
BC040197
P53539
dry ice
−20°C
unmodified
human ... FOSB(2354)
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?