주요 문서
SAB1408563
Sigma-Aldrich
Anti-CTBS antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
CTB
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~43.8 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CTBS(1486)
일반 설명
The gene CTBS (chitobiase) is mapped to human chromosome 1p22. The gene spans a length of approximately 20kb with seven exons interspaced by six introns. The 5′-flanking region of human chitobiase gene is rich in GC-content.
면역원
CTBS (NP_004379.1, 1 a.a. ~ 385 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRPQLRRWRLVSSPPSGVPGLALLALLALLALRLAAGTDCPCPEPELCRPIRHHPDFEVFVFDVGQKTWKSYDWSQITTVATFGKYDSELMCYAHSKGARVVLKGDVSLKDIIDPAFRASWIAQKLNLAKTQYMDGINIDIEQEVNCLSPEYDALTALVKETTDSFHREIEGSQVTFDVAWSPKNIDRRCYNYTGIADACDFLFVMSYDEQSQIWSECIAAANAPYNQTLTGYNDYIKMSINPKKLVMGVPWYGYDYTCLNLSEDHVCTIAKVPFRGAPCSDAAGRQVPYKTIMKQINSSISGNLWDKDQRAPYYNYKDPAGHFHQVWYDNPQSISLKATYIQNYRLRGIGMWNANCLDYSGDAVAKQQTEEMWEVLKPKLLQR
생화학적/생리학적 작용
The gene CTBS (chitobiase) encodes a lysosomal glycosidase that functions in the degradation of asparagine-linked glycoproteins. It cleaves the reducing-end N-Acetylglucosamine residues from the chitobiose core of oligosaccharides.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Structure of the human gene for lysosomal di-N-acetylchitobiase.
Liu B
Glycobiology, 9, 589-593 (1999)
Lysosomal chitobiase (CTB) and the G-protein gamma 5 subunit (GNG5) genes co-localize to human chromosome 1p22.
Ahmad W
Cytogenetics and Cell Genetics, 71, 44-46 (1995)