주요 문서
SAB1407594
Sigma-Aldrich
Anti-RHBDL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
MGC16997, RRP2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩701,162
₩701,162
예상 입고일2025년 3월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩701,162
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
예상 입고일2025년 3월 28일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~14.2 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RHBDL2(54933)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a member of the rhomboid family of integral membrane proteins. This family contains proteins that are related to Drosophila rhomboid protein. Members of this family are found in both prokaryotes and eukaryotes and are thought to function as intramembrane serine proteases. The encoded protein is thought to release soluble growth factors by proteolytic cleavage of certain membrane-bound substrates, including ephrin B2 and ephrin B3. (provided by RefSeq)
면역원
RHBDL2 (AAH13103.1, 1 a.a. ~ 121 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNLNMGREMKEELEEEEKMREDGGGKDRAKSKKVHRIVSKWMLPEKSRGTYLERANCFPPPVFIISISLAELAVFIYYAVWKPQKQWITLDTGILESPFIYSPEKREEAWRFISYMLVHAG
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)