주요 문서
SAB1405052
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANAPC2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 7F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
APC2, RP11-350O14.5
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
7F2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.88 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ANAPC2(29882)
일반 설명
A large protein complex, termed the anaphase-promoting complex (APC), or the cyclosome, promotes metaphase-anaphase transition by ubiquitinating its specific substrates such as mitotic cyclins and anaphase inhibitor, which are subsequently degraded by the 26S proteasome. Biochemical studies have shown that the vertebrate APC contains eight subunits. The composition of the APC is highly conserved in organisms from yeast to humans. The product of this gene is a component of the complex and shares sequence similarity with a recently identified family of proteins called cullins, which may also be involved in ubiquitin-mediated degradation. (provided by RefSeq)
면역원
ANAPC2 (NP_037498, 716 a.a. ~ 822 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IEEERPQDRDNMVLIDSDDESDSGMASQADQKEEELLLFWTYIQAMLTNLESLSLDRIYNMLRMFVVTGPALAEIDLQELQGYLQKKVRDQQLVYSAGVYRLPKNCS
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)