주요 문서
SAB1403145
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HAAO antibody produced in mouse
clone 4D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
3-HAO, HAO
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4D1, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HAAO(23498)
일반 설명
3-Hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase is a monomeric cytosolic protein belonging to the family of intramolecular dioxygenases containing nonheme ferrous iron. It is widely distributed in peripheral organs, such as liver and kidney, and is also present in low amounts in the central nervous system. HAAO catalyzes the synthesis of quinolinic acid (QUIN) from 3-hydroxyanthranilic acid. QUIN is an excitotoxin whose toxicity is mediated by its ability to activate glutamate N-methyl-D-aspartate receptors. Increased cerebral levels of QUIN may participate in the pathogenesis of neurologic and inflammatory disorders. HAAO has been suggested to play a role in disorders associated with altered tissue levels of QUIN. (provided by RefSeq)
면역원
HAAO (AAH29510.1, 97 a.a. ~ 196 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ANTVGLVVERRRLETELDGLRYYVGDTMDVLFEKWFYCKDLGTQLAPIIQEFFSSEQYRTGKPIPDQLLKEPPFPLSTRSIMEPMSLDAWLDSHHRELQA
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)