주요 문서
SAB1402972
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZP2 antibody produced in mouse
clone 2B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
ZPA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2B9, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~38.21 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ZP2(7783)
일반 설명
The zona pellucida is an extracellular matrix that surrounds the oocyte and early embryo. It is composed primarily of three or four glycoproteins with various functions during fertilization and preimplantation development. The protein encoded by this gene is a structural component of the zona pellucida and functions in secondary binding and penetration of acrosome-reacted spermatozoa. The nascent protein contains a N-terminal signal peptide sequence, a conserved ZP domain, a consensus furin cleavage site, and a C-terminal transmembrane domain. It is hypothesized that furin cleavage results in release of the mature protein from the plasma membrane for subsequent incorporation into the zona pellucida matrix. However, the requirement for furin cleavage in this process remains controversial based on mouse studies. (provided by RefSeq)
면역원
ZP2 (NP_003451.1, 400 a.a. ~ 509 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NSSCQPVFEAQSQGLVRFHIPLNGCGTRYKFEDDKVVYENEIHALWTDFPPSKISRDSEFRMTVKCSYSRNDMLLNINVESLTPPVASVKLGPFTLILQSYPDNSYQQPY
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)