주요 문서
SAB1400138
Sigma-Aldrich
Anti-IL3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-IL-3, Anti-MCGF, Anti-MGC79398, Anti-MGC79399, Anti-MULTI-CSF
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... IL3(3562)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a potent growth promoting cytokine. This cytokine is capable of supporting the proliferation of a broad range of hematopoietic cell types. It is involved in a variety of cell activities such as cell growth, differentiation and apoptosis. This cytokine has been shown to also possess neurotrophic activity, and it may be associated with neurologic disorders. (provided by RefSeq)
면역원
IL3 (AAH69472.1, 1 a.a. ~ 152 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRLPVLLLLQLLVRPGLQAPMTQTTPLKTSWVNCSNMIDEIITHLKQPPLPLLDFNNLNGEDQDILMENNLRRPNLEAFNRAVKSLQNASAIESILKNLLPCLPLATAAPTRHPIHIKDGDWNEFRRKLTFYLKTLENAQAQQTTLSLAIF
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)