주요 문서
SAB1300902
Sigma-Aldrich
Anti-APS (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-APS, Anti-SH2 and PH domain-containing adapter protein APS, Anti-SH2B adapter protein 2, Anti-SH2B2, Adapter protein with pleckstrin homology and Src homology 2 domains
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩520,695
₩520,695
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩520,695
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩520,695
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... APS(10603)
일반 설명
APS is expressed in B lymphocytes and contains pleckstrin homology and src homology 2 (SH2) domains. In Burkitt lymphoma cell lines, it is tyrosine phosphorylated in response to B cell receptor stimulation. Because it binds Shc independent of stimulation and Grb2 after stimulation, it appears to play a role in signal transduction from the receptor to Shc/Grb2.
면역원
APS (NP_066189, 256-289)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human APS.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)