SAB1300170
Anti-SUMO4 (M55 Wild type) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2, Anti-SMT3H4, Anti-SUMO-4, Anti-Small ubiquitin-like modifier 4, Anti-Small ubiquitin-like protein 4
크기 선택
₩520,695
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
크기 선택
About This Item
₩520,695
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SUMO4(387082)
일반 설명
면역원
This antibody is generated from rabbits immunized with the KLH conjugated peptide CEPRGLS(M)KQIRFRFG selected from human SUMO4. This antibody is peptide affinity purified using peptides CEPRGLS(M)KQIRFRFG (positive selection) and CEPRGLS(V)KQIRFRFG (negative selection).
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터