₩836,056
출고 가능일2025년 4월 04일세부사항
추천 제품
제품명
Stem Cell Factor from mouse, SCF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
생물학적 소스
mouse
Quality Level
재조합
expressed in E. coli
분석
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
양식
powder
효능
≤10 ng/mL ED50/EC50
품질
endotoxin tested
분자량
18.3 kDa
포장
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
<1 EU/μg
색상
white
solubility
water: soluble
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Kitl(17311) , kitl(17311)
일반 설명
Recombinant mouse stem cell factor (SCF) is a 18.3 kDa protein containing 164 amino acid residues.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
분석 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)