색상
light yellow
solubility
H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL
0.1 M HCl: slightly soluble 0.3 mg/mL
ethanol: 1.5 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2 mg/mL
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)c4ccccc4
InChI
1S/C23H26FN3O2/c24-19-10-8-18(9-11-19)21(28)7-4-14-26-15-12-23(13-16-26)22(29)25-17-27(23)20-5-2-1-3-6-20/h1-3,5-6,8-11H,4,7,12-17H2,(H,25,29)
InChI key
DKGZKTPJOSAWFA-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRA1B(147) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356)
rat ... Adra1a(29412) , Adra1b(24173) , Adra1d(29413) , Adra2a(25083) , Drd1a(24316) , Drd2(24318) , Drd3(29238) , Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr2c(25187) , Htr7(65032)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
재구성
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)