생물학적 소스
Streptomyces albus
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
농도
2 mg/ml
solubility
DMSO: soluble
H2O: insoluble
alcohols: soluble
carbon tetrachloride: soluble
chloroform: soluble
ethers and esters: soluble
hexane: soluble
항생제 활성 스펙트럼
neoplastics
동작 모드
cell membrane | interferes
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@]([C@]2(C)CC[C@]3([C@H](O)C=C[C@]4(O[C@@]([C@@H](CC)C([C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]5([H])[C@@H](C)CC[C@@]([C@H](C(O)=O)CC)([H])O5)=O)([H])[C@@H](C)C[C@H]4C)O3)O2)([H])CC[C@]1(O)CC
InChI
1S/C42H70O11/c1-11-29(38(46)47)31-15-14-23(4)36(50-31)27(8)34(44)26(7)35(45)30(12-2)37-24(5)22-25(6)41(51-37)19-16-32(43)42(53-41)21-20-39(10,52-42)33-17-18-40(48,13-3)28(9)49-33/h16,19,23-34,36-37,43-44,48H,11-15,17-18,20-22H2,1-10H3,(H,46,47)/t23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37-,39-,40+,41-,42-/m0/s1
InChI key
KQXDHUJYNAXLNZ-XQSDOZFQSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup