S5816
Stromal Cell-Derived Factor 1α/pre-B Cell Growth Stimulating Factor from mouse
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
동의어(들):
SDF-1α/PBSF
크기 선택
₩651,732
크기 선택
About This Item
₩651,732
추천 제품
제품명
Stromal Cell-Derived Factor 1α/pre-B Cell Growth Stimulating Factor from mouse, SDF-1α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
생물학적 소스
mouse
Quality Level
재조합
expressed in E. coli
분석
>97% (SDS-PAGE)
양식
powder
효능
0.15-0.6 ng/mL ED50
품질
endotoxin tested
분자량
predicted mol wt ~8 kDa
포장
pkg of 10 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
<1 EU/μgtested (LAL test)
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Cxcl12(20315)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
제조 메모
분석 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable