S4506
Sodium diatrizoate hydrate
≥98.0% purity, powder
동의어(들):
3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid, sodium salt, 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid sodium salt, Diatrizoic acid sodium salt hydrate
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
Sodium diatrizoate hydrate, ≥98.0%
분석
≥98.0%
양식
powder
구성
Water (by Karl Fischer): ≤ 11.0%
기술
titration: suitable
색상
white to off-white
mp
261 °C
solubility
H2O: 350 mg/mL, clear to slightly hazy
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
O.[Na+].CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C([O-])=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4.Na.H2O/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;;/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
ZZBYVHJZBJEHFI-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.